Wichtige Dokumente
GF70430048
Niobium
wire reel, 5m, diameter 0.25mm, annealed, 99.9%
Synonym(e):
Niob, Columbium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 704-300-48
Widerstandsfähigkeit
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
5 m × 0.25 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2468 °C (lit.)
Dichte
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChIKey
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)