GF70077764
Thoriated tungsten
wire, 0.38 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 5 m, temper annealed
Synonym(e):
W 145440
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 700-777-64
Länge
5 m
Durchmesser
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)