Wichtige Dokumente
GF70055524
Mangan
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.009mm, permanent polyester support, 98.7%
Synonym(e):
Mangan
About This Item
Assay
98.7%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 700-555-24
Widerstandsfähigkeit
185 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
50x50 mm × 0.009 mm
bp
1962 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1244 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChIKey
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF70055524-1EA | 4061825364490 |
GF70055524-2EA | 4061829508166 |