GF69539271
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 0.5m coil, 0.075mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI020200
Empfohlene Produkte
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 695-392-71
Größe × Dicke
0.5 m × 0.075 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)