GF69508682
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
50m wire, 0.30mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU075132
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 695-086-82
L × Durchm.
50 m × 0.30 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)