GF69367450
Gold-antimony alloy, Au99Sb1
0.5m wire, 0.50mm diameter, annealed
Synonym(e):
AU145140
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 693-674-50
L × Durchm.
0.5 m × 0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)