GF68838340
Aluminiumoxid
rod, 2.0 mm diameter, length 150 mm, purity 99%
Synonym(e):
AL607920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 688-383-40
Länge
150 mm
Durchmesser
2.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)