GF68654492
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 50m length, 0.05mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyurethane insulation
Synonym(e):
NI095821
About This Item
Beschreibung
polyurethane insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 686-544-92
Isolierungsstärke
0.005 mm
Draht L × Durchm.
50 m × 0.05 mm , conductor diameter
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)