GF68569802
Iron-Nickel alloy, Fe52Ni48
foil, 25 x 25mm, 0.75mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF010300
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 685-698-02
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.75 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)