Wichtige Dokumente
GF68522317
Terbium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Synonym(e):
Terbium
About This Item
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 685-223-17
Widerstandsfähigkeit
116 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
50x50 mm × 0.025 mm
bp
3230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1356 °C (lit.)
Dichte
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Tb]
InChI
1S/Tb
InChIKey
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)