Merck
GF68225519
Polyetheretherketone
(PEEK), sheet, thickness 1 mm, size 300 × 450 mm, gray
Synonym(e):
EK303010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 682-255-19
Größe
300 × 450 mm
Dicke
1 mm
Farbe
gray
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF68225519-1EA4061825077901
GF68225519-2EA4061825077918