Merck
GF68137016
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0007 mm, L 0.2 m, coil width 315 mm
Synonym(e):
ES301007
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 681-370-16
Länge
0.2 m
Spiralbreite
315 mm
Dicke
0.0007 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)