Merck
GF67933907
Fecralloy® - iron/chromium
rod, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 75 mm diameter, length 100 mm, condition hot rolled (black)
Synonym(e):
FE087980
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 679-339-07
Länge
100 mm
Durchmesser
75 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)