Merck
GF67785856
Silicon carbide
powder, 75 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 98.7%
Synonym(e):
SI676010
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
Assay
98.7%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 677-858-56
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
75 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)