Merck
GF67279775
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
10m wire, 1.0mm diameter, hard
Synonym(e):
FE225150
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 672-797-75
L × Durchm.
10 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)