Merck
GF67194018
Praseodym
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Synonym(e):
PR006100
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141610
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 671-940-18
Widerstandsfähigkeit
68 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
25 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
931 °C (lit.)
Dichte
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChIKey
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)