Merck
GF67141582
Lanthan
powder, 400 max. part. size (micron), weight 25 g, purity 99.9%
Synonym(e):
LA006020
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
La
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141607
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 671-415-82
Widerstandsfähigkeit
54 μΩ-cm
Gewicht
25 g
Max. Partikelgröße
400 (micron)
bp
3464 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
920 °C (lit.)
Dichte
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[La]
InChI
1S/La
InChIKey
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)