Merck
GF67101319
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), powder, max. particle size 50micron, weight 500 g, min. particle size 10micron
Synonym(e):
AM376010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 671-013-19
Gewicht
500 g
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)