Merck
GF66548605
Gold-antimony alloy, Au99Sb1
0.1m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
AU145150
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 665-486-05
L × Durchm.
0.1 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)