Wichtige Dokumente
GF66233538
Rhenium
foil, thickness 0.25 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.99%
Synonym(e):
RE000250
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 662-335-38
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.25 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3180 °C (lit.)
Dichte
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[ReH]
InChI
1S/Re
InChIKey
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)