Wichtige Dokumente
GF66135641
Gold
microleaf disks, 10mm, thinness 1.0μm, specific density 1932μg/cm2, removable support, 99.99+%
Synonym(e):
Gold, AU004990
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 661-356-41
Widerstandsfähigkeit
2.05 μΩ-cm, 0°C
bp
2808 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1063 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)