Wichtige Dokumente
GF65911215
Bismut
foil, thickness 0.03 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.97%
Synonym(e):
BI000170
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.97%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 659-112-15
Widerstandsfähigkeit
129 μΩ-cm, 20°C
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.03 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
271 °C (lit.)
Dichte
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChIKey
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)