GF65637557
Tantalum/Tungsten
foil, thickness 0.40 mm, Ta90%/W 10%, size 100 × 100 mm, temper annealed
Synonym(e):
TA030480
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 656-375-57
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.40 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)