Merck
GF65620290
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
foil, 90 x 120mm, 0.125mm thickness, as rolled
Synonym(e):
MO010250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 656-202-90
Größe × Dicke
90 mm × 120 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF65620290-1EA4061825439853
GF65620290-2EA4061829966157
GF65620290-5EA4061831017649