GF65427587
Carbon - Vitreous
rod, 100mm, diameter 3.0mm, glassy carbon
Synonym(e):
Carbon - Vitreous, VC007915
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 654-275-87
L × Durchm.
100 mm × 3.0 mm
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)