Merck
GF65397718
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25 x 25mm, 0.38mm thickness, annealed
Synonym(e):
CU070475
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 653-977-18
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)