GF64903091
Niobium-titanium alloy, Nb52Ti48
2m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
NB045130
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 649-030-91
L × Durchm.
2 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)