GF64662835
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 3.3, L 1000 m, filament diameter 0.019mm
Synonym(e):
AM325720
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 646-628-35
Länge
1000 m
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF64662835-1EA | 4061825087535 |