GF64528904
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, thickness 1.0 mm, size 15 × 45 mm, temper annealed
Synonym(e):
FE240350
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 645-289-04
Größe
15 × 45 mm
Dicke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)