GF63756153
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000mm wire, 0.5mm diameter, annealed, straight wire
Synonym(e):
FF215313
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 637-561-53
L × Durchm.
1000 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)