Merck
GF63666737
Nickel silver
rod, Cu45%/Zn43%/Ni10%/Pb2%, 20.5 mm diameter, length 200 mm
Synonym(e):
CZ047930
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 636-667-37
Länge
200 mm
Durchmesser
20.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)