Merck
GF63014712
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, length 200 m, 0.08 mm diameter, temper hard
Synonym(e):
AB245125
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Assay
≥95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 630-147-12
Länge
200 m
Durchmesser
0.08 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF63014712-1EA4061821149831