Wichtige Dokumente
GF62972578
Nickel
foil, 6mm disks, thickness 0.01mm, 99.95%
Synonym(e):
Nickel
About This Item
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 629-725-78
Widerstandsfähigkeit
6.97 μΩ-cm, 20°C
Durchm. × Dicke
6 mm × 0.01 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1453 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)