GF62680822
Silicon carbide
monofilament, 0.1 mm diameter, length 1 m, core tungsten 0.01mm diameter
Synonym(e):
SI675920
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 626-808-22
Länge
1 m
Durchmesser
0.1 mm
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)