Merck
GF62283630
Brass alloy, Cu63Zn37
500mm tube, 2.26mm outside diameter, 0.28mm wall thickness, 1.7mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
CU027300
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 622-836-30
L × Wandstärke
500 mm × 0.25 mm
500 mm × 0.28 mm
AD × ID
2.26 mm × 1.7 mm
2.5 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF62283630-1EA4061825437675
GF62283630-10EA4061829924232
GF62283630-20EA4061829975081
GF62283630-2EA4061829954819
GF62283630-5EA4061831005196