Merck
GF62188689
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 75 x 100mm, 0.50mm thickness
Synonym(e):
W 180300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 621-886-89
Größe × Dicke
70 mm × 100 mm × 0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)