GF62074379
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
20m wire, 0.25mm diameter, hard
Synonym(e):
AL055150
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 620-743-79
L × Durchm.
20 m × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)