GF62053051
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
5m wire, 0.30mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU075132
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 620-530-51
L × Durchm.
5 m × 0.30 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF62053051-1EA | 4061825437521 |