GF61504455
Cobalt-iron alloy, Co80Fe20
20g lump, 5mm max. lump size
Synonym(e):
CK226100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 615-044-55
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)