Merck
GF61352254
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
powder, 45micron max. particle size, spherical powder, 200g
Synonym(e):
TI016021
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 613-522-54
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)