GF61336380
Polyamide - Nylon 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6 30% GFR), rod, diam. 60 mm, L 100 mm, black
Synonym(e):
AN337960
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 613-363-80
Länge
100 mm
Durchmesser
60 mm
Farbe
black
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)