GF61020076
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
1m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FK115160
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 610-200-76
L × Durchm.
1 m × 1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF61020076-1EA | 4061825467573 |