Wichtige Dokumente
GF60500674
Gold
wire, 0.40 mm diameter, length 2 m, purity 99.95%
Synonym(e):
AU005148
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 605-006-74
Widerstandsfähigkeit
2.05 μΩ-cm, 0°C
Länge
2 m
Durchmesser
0.40 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1063 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF60500674-1EA | 4061821120960 |