Merck
GF60386698
inconel® 617
rod, Ni57%/Cr22%/Co12%/Mo 9%, 19 mm diameter, length 50 mm, temper annealed
Synonym(e):
NE067920
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 603-866-98
Länge
50 mm
Durchmesser
19 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)