GF60364526
Tungsten-copper alloy, W80Cu20
200mm rod, 25mm diameter
Synonym(e):
W 167940
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 603-645-26
L × Durchm.
200 mm × 25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF60364526-1EA | 4061825467153 |