GF58597217
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
2m wire, 0.5mm diameter, hard
Synonym(e):
CU075140
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 585-972-17
L × Durchm.
2 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)