GF58342259
Quartz - fused
rod, 3.0 mm diameter, length 100 mm
Synonym(e):
SI617930
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 583-422-59
Länge
100 mm
Durchmesser
3.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)