Merck
GF58255836
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 15mm disks, 0.30mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE040305
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 582-558-36
Größe × Dicke
15 mm × 0.30 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)