Merck
GF58087749
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 0.5 mm, size 95 × 100 mm, dark red / black
Synonym(e):
ME303007
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 580-877-49
Größe
95 × 100 mm
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)