Merck
GF58021231
Stainless steel - AISI 304
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%, nominal aperture 0.54 mm, size 600 × 600 mm, thickness 0.6 mm
Synonym(e):
FE228720
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 580-212-31
Nennmaschenweite
0.54 mm
Größe
600 × 600 mm
Dicke
0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)